Key Documents
28-4680
Sigma-Aldrich
Solvent naphtha
CP
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grau
CP
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Muta. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
25.8 °C