28-4020
Piruvato de sódio
SAJ special grade, ≥95.0%
Sinônimo(s):
αÁcido α-cetopropiônico, Ácido 2-oxopropanoico, Ácido pirúvico
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥95.0%
Formulário
powder
disponibilidade
available only in Japan
pH
7
pf
>300 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
chave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?