Key Documents
28-2800
Sigma-Aldrich
Ácido L-glutâmico
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
L-glutamato de sódio, Ácido L-2-aminopentanedioico, MSG
About This Item
Fórmula linear:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
187.13
Beilstein:
4164348
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
pf
232 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
chave InChI
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2