24-6180
1,2-Propanediol
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Propylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
densidade de vapor
2.62 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
viscous liquid
temperatura de autoignição
779 °F
Lim. expl.
12.5 %
disponibilidade
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
187 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.