Documentos Principais
19-1335
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoetanol
≥99.0%
Sinônimo(s):
ββ-Mercaptoetanol, 2-Hidroxietilmercaptano, BME, Tioetilenoglicol
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
773648
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161504
ID de substância PubChem:
Ensaio:
≥99.0%
p.e.:
157 °C (lit.)
pressão de vapor:
1 mmHg ( 20 °C)
densidade de vapor
2.69 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
Lim. expl.
18 %
disponibilidade
available only in Japan
concentração
14.3 M (pure liquid)
índice de refração
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
p.e.
157 °C (lit.)
densidade
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O BME é adequado para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da eletroforese em gel de poliacrilamida, e costuma ser incluído no tampão de amostra para SDS-PAGE a uma concentração de 5%. A clivagem intermolecular (entre subunidades) das ligações dissulfeto possibilita a separação independente das subunidades de uma proteína por SDS-PAGE. A clivagem intramolecular (dentro da subunidade) das ligações dissulfeto permite que as subunidades fiquem completamente desnaturadas, de tal forma que cada peptídeo migre conforme o comprimento da sua cadeia, sem influência da estrutura secundária.
Adequação
for biological purposes
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Liver,Heart
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Leon Tribolet et al.
The Journal of infectious diseases, 211(3), 416-425 (2014-08-21)
Na-ASP-2 is an efficacious hookworm vaccine antigen. However, despite elucidation of its crystal structure and studies addressing its immunobiology, the function of Na-ASP-2 has remained elusive. We probed a 9000-protein human proteome microarray with Na-ASP-2 and showed binding to CD79A
Katharina Rothe et al.
Blood, 123(23), 3622-3634 (2014-04-24)
Previous studies demonstrated that imatinib mesylate (IM) induces autophagy in chronic myeloid leukemia (CML) and that this process is critical to cell survival upon therapy. However, it is not known if the autophagic process differs at basal levels between CML
E M Michalak et al.
Cell death and differentiation, 15(6), 1019-1029 (2008-02-09)
The ability of p53 to induce apoptosis in cells with damaged DNA is thought to contribute greatly to its tumour suppressor function. P53 has been proposed to induce apoptosis via numerous transcriptional targets or even by direct cytoplasmic action. Two
Nobuko Akiyama et al.
The Journal of experimental medicine, 211(12), 2425-2438 (2014-11-12)
Medullary thymic epithelial cells (mTECs) expressing the autoimmune regulator AIRE and various tissue-specific antigens (TSAs) are critical for preventing the onset of autoimmunity and may attenuate tumor immunity. However, molecular mechanisms controlling mTEC development remain elusive. Here, we describe the
Yoh Arita et al.
Nature communications, 5, 4552-4552 (2014-07-30)
The origin and developmental mechanisms underlying coronary vessels are not fully elucidated. Here we show that myocardium-derived angiopoietin-1 (Ang1) is essential for coronary vein formation in the developing heart. Cardiomyocyte-specific Ang1 deletion results in defective formation of the subepicardial coronary