18-1440
Lithium chloride
SAJ special grade, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥99.0%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
6
pf
605 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1