298328
Lithium chloride hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Hydrochloric acid lithium salt hydrate, Lithium Chloride monohydrate
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
crystalline
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Cl-].[H]O[H]
InChI
1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Research and development of solid-state lithium fast-ion conductors is crucial because they can be potentially used as solid electrolytes in all-solid-state batteries, which may solve the safety and energy-density related issues of conventional lithium-ion batteries that use liquid (farmable organic) electrolytes.