15-2360
2-propanol
≥99.7% (GC), suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-propanol, suitable for HPLC
densidade de vapor
2.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
disponibilidade
available only in Japan
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
11.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?