15-1490
Iron(II) sulfate heptahydrate
JIS special grade, 99.0-102.0%
Sinônimo(s):
Ferrous sulfate heptahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
pressão de vapor
14.6 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.0-102.0%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: iron
disponibilidade
available only in Japan
pH
3.0-4.0 (25 °C, 50 g/L)
densidade
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?