12-1300
Glycolic acid solution
CP, 70% in H2O
Sinônimo(s):
Hydroxyacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
CP
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
concentração
70% in H2O
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
chave InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3