12-1290
Glycolic acid
SAJ special grade, ≥98.0%
Sinônimo(s):
Hydroxyacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
Ensaio
≥98.0%
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pf
75-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
chave InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Ponto de fulgor (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?