09-1480
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution
Sinônimo(s):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid disodium salt, EDTA disodium salt, EDTA-Na2
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
ZGTMUACCHSMWAC-UHFFFAOYSA-L
Adequação
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1