07-6060
Água
suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Water
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
disponibilidade
available only in Japan
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
6.0-8.0 (25 °C)
pb
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available