07-5560
1,5-Diphenylcarbazide
JIS special grade
Sinônimo(s):
1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
disponibilidade
available only in Japan
pf
170-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
chave InChI
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3