07-5390
1,4-Dioxano
suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Dioxano, Óxido de etileno
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
>99.7% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
356 °F
Lim. expl.
22 %
disponibilidade
available only in Japan
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
p.e.
100-102 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)