05-4960
Ácido cítrico
SAJ first grade, ≥99.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥99.5%
forma
crystalline
Lim. expl.
8 %, 65 °F
disponibilidade
available only in Japan
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pf
153-159 °C (lit.)
solubilidade
water: 383 g/L at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1