05-0810
Calcium L-lactate pentahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
Sinônimo(s):
L-Lactic acid calcium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
≥97.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
chave InChI
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1