21185
Calcium L-lactate hydrate
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid hemicalcium salt, L-Lactic acid hemicalcium salt, Sarcolactic acid hemicalcium salt
Ensaio
≥98.0% (calc. based on dry substance, KT)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 5% in H2O
Impurezas
~4 mol/mol water
cadeia de caracteres SMILES
O.C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
chave InChI
MDAVASCOAJMZHZ-NVKWYWNSSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?