03-4140
Bromophenol Blue
JIS special grade
Sinônimo(s):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue (BPB), Bromphenol Blue Sultone Form
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
disponibilidade
available only in Japan
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
chave InChI
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3