01-5290
1-Pentanol
SAJ special grade, ≥99.0%
Sinônimo(s):
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ special grade
densidade de vapor
3 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
liquid
Lim. expl.
10 %, 100 °F
disponibilidade
available only in Japan
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
pH
7
p.e.
136-138 °C (lit.)
pf
−78 °C (lit.)
densidade
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
120.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?