Key Documents
47299
Sigma-Aldrich
5-(Fmoc-amino)-1-pentanol
≥98.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-Fluorenylmethyl N-(5-hydroxypentyl)carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H23NO3
Peso molecular:
325.40
Beilstein:
3623714
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
pf
103-108 °C (dec.)
grupo funcional
Fmoc
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H23NO3/c22-13-7-1-6-12-21-20(23)24-14-19-17-10-4-2-8-15(17)16-9-3-5-11-18(16)19/h2-5,8-11,19,22H,1,6-7,12-14H2,(H,21,23)
chave InChI
YNOWFUNORLDFTH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)