01-5060
Ammonium sulfamate
JIS special grade, ≥98.5%
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥98.5%
forma
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
4.5-6.0 (25 °C, 114.1 g/L)
pf
131-135 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
chave InChI
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1