01-4830
Ammonium nitrate
JIS special grade, ≥99.0%
About This Item
Produtos recomendados
grau
JIS special grade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
disponibilidade
available only in Japan
pH
4.5-6.0 (25 °C, 80.4 g/L)
p.e.
210 °C (lit.)
pf
169 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
chave InChI
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?