Key Documents
11468120910
Roche
Ensaio de transcriptase reversa, colorimétrico
suitable for enzyme immunoassay, kit of 1 (14 components), sufficient for ≤200 tests
Sinônimo(s):
RT-PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41105333
uso
sufficient for ≤200 tests
Nível de qualidade
embalagem
kit of 1 (14 components)
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
enzyme immunoassay: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Imunoensaio enzimático colorimétrico para determinação quantitativa da atividade da transcriptase reversa retroviral por incorporação de dUTP marcada com digoxigenina e biotina no DNA.
Aplicação
O ensaio de transcriptase reversa é projetado para a determinação quantitativa da atividade de RT em cultura celular e outras amostras biológicas. O ensaio é usado para determinar a propagação de retrovírus em células de mamíferos infectadas por retrovírus em cultura. O ensaio também é usado para triagem in vitro de inibidores da RT.
Embalagem
1 kit contendo 14 componentes.
Especificações
O ensaio detecta a atividade da transcriptase reversa retroviral natural ou recombinante, incluindo as de HIV-1, HIV-2, SIV-1, AMV e M-MulV.
Os ensaios para atividade de transcriptase reversa (RT) foram amplamente aplicados para testar a propagação retroviral in vitro. A RT é necessária para a síntese precoce de DNA pró-viral e, portanto, é um alvo importante para terapia antirretroviral, por exemplo, no caso da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). A transcriptase reversa, de modo geral, usa RNA, que é complexado com vários primers, como um molde para síntese de DNA. Classicamente, para detectar ou quantificar a atividade de RT, mede-se a quantidade de nucleotídeos radiomarcados incorporados.
Tempo de ensaio: Aproximadamente 4 horas (para uma reação enzimática de 1 hora), aproximadamente 18 horas (para uma reação enzimática de 15 horas).
Material de amostra: Sobrenadante de cultura celular e outras amostras biológicas, inibidores de RT.
Sensibilidade: O ensaio da transcriptase reversa detecta 20 pg de transcriptase reversa de HIV-1 em uma reação de 1 hora. Um pg pode ser detectado em uma reação de um dia para o outro.
Princípio
O ensaio colorimétrico da transcriptase reversa se vale da capacidade da transcriptase reversa de sintetizar o DNA usando o híbrido poli (A) x oligo (dT)15 como molde e primer. Ele evita o uso de nucleotídeos marcados com [3H]- ou [32P]-, que são empregados em ensaios de RT padrão. No lugar dos nucleotídeos radiomarcados, os nucleotídeos marcados com digoxigenina e biotina em uma proporção ideal são incorporados na mesma molécula de DNA pela atividade da RT. Um híbrido de molde/primer é fornecido, mas a flexibilidade do ensaio permite o uso de um modelo de escolha (por exemplo, um modelo viral). A detecção e quantificação do DNA sintetizado como parâmetro para a atividade da RT segue um protocolo de ELISA sanduíche: o DNA marcado com biotina se liga à superfície dos módulos da microplaca revestidos com estreptavidina. Na etapa seguinte, um anticorpo para digoxigenina, conjugado com a peroxidase (anti-DIG-POD), é adicionado e ligado aos nucleotídeos marcados com digoxigenina (Licenciada pelo Instituto Pasteur). Na etapa final, o substrato da peroxidase ABTS é adicionado. A enzima peroxidase catalisa a clivagem do substrato para produzir um produto de reação colorido. A absorbância das amostras é determinada por meio de um leitor de microplacas (ELISA) e está diretamente correlacionada com o nível de atividade da RT na amostra.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • HIV-1 Reverse Transcriptase
  • Incubation Buffer
  • Nucleotides
  • Template/Primer Hybrid
  • Lysis Buffer
  • Anti-Digoxigenin-POD antibody
  • Washing Buffer Concentrate 10x concentrated
  • Conjugate Dilution Buffer
  • Substrate Buffer
  • ABTS Substrate
  • Substrate Enhancer
  • Microplate Modules, precoated with streptavidin
  • One Strip Frame (for 8-well microplate modules)
  • Cover Foils for Microplates
Ver tudo (14)
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flashNot applicable
Ponto de fulgor (°C)
does not flashNot applicable
Visite a Biblioteca de Documentos
Ning Liu et al.
Marine drugs, 13(10), 6247-6258 (2015-10-06)
Five new dibenzoxazepinone derivatives, mycemycins A-E (1-5), were isolated from the ethanol extracts of mycelia of two different streptomycetes. 1 and 2 were isolated from an acidic red soil-derived strain, Streptomyces sp. FXJ1.235, and 3-5 from a gntR gene-disrupted deep-sea
Setsuko Shioda et al.
Royal Society open science, 5(5), 172472-172472 (2018-06-13)
Human cell lines have been used in a variety of research fields as an in vitro model. These cells are all derived from human tissue samples, thus there is a possibility of virus infection. Virus tests are routinely performed in
Mini Balakrishnan et al.
PloS one, 8(9), e74163-e74163 (2013-09-17)
HIV-1 integrase (IN) is the target for two classes of antiretrovirals: i) the integrase strand-transfer inhibitors (INSTIs) and ii) the non-catalytic site integrase inhibitors (NCINIs). NCINIs bind at the IN dimer interface and are thought to interfere primarily with viral
Katarzyna Karwacz et al.
Journal of virology, 83(7), 3094-3103 (2009-01-30)
Lentiviral vectors (lentivectors) are effective for stimulation of cell-mediated and humoral immunity following subcutaneous and intramuscular immunization. However, lentivector genome integration carries a risk of perturbation of host gene expression. Here, we demonstrate that lentivectors with multiple mutations that prevent
Stefano Boi et al.
Journal of virology, 88(13), 7659-7662 (2014-04-11)
APOBEC3 proteins are restriction factors that induce G→A hypermutation in retroviruses during replication as a result of cytidine deamination of minus-strand DNA transcripts. However, the mechanism of APOBEC inhibition of murine leukemia viruses (MuLVs) does not appear to be G→A