Documentos Principais
10108677001
Roche
Poly(A) x (dT)15
Polyadenylic acid x pentadecathymidylic acid
Sinônimo(s):
PCR
About This Item
Código UNSPSC:
41105600
Formulário
lyophilized
peso molecular
660 kDa
embalagem
pkg of 5 U
fabricante/nome comercial
Roche
razão de absorbância
A290/260 nm 0.13-0.17
A280/260 nm 0.48-0.52
A250/260 nm 0.78-0.82
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Descrição geral
Poly (A) x (dT)15 is used as a template of reverse transcriptases and, for example, can be applied to test the activity of reverse transriptases.
Contents: Lyophilized with NaCl, base ratio 1:1.15.
Aplicação
Poly(A) x (dT)15 is used as a primer for Reverse Transcriptase.
Qualidade
Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
Sequência
Chain Length approx. 1,000 bp
Definição da unidade
1 A260 unit equals 50 μg
Outras notas
For life science research only. Not for use in diagnostic procedures.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101086770014061838666949