Key Documents
ZX0010
Supelco
Zinc 20 Mesh
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Zinc 20 Mesh, Granular Zinc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Zn
Número CAS:
Peso molecular:
65.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141750
Número do índice EC:
231-175-3
Agency
meets USP/NF
Ensaio
≥99.8% (complexometric)
forma
granular
cor
silver
pb
906 °C/1013 hPa
pf
419 °C
traços de cátion
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Assay (complexometric): 99.8% min
Color: Silver metallic
Form: Granular
Iron (Fe): 0.01% max
Lead (Pb): 0.01% max
Mesh size (18-40): 70% min
Suitability for determination of arsenic (As): To pass test (limit 0.1 ppm)