Documentos Principais
WMBSMT002
Milli-Q
Suporte de fixação à parede
For installation of Milli-Q Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity, Synergy and Elix Reference systems
Sinônimo(s):
Suporte de fixação à parede para sistemas de purificação de água
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Características
Saves lab bench space
embalagem
pkg of 1 unit
C × L × A
352 mm × 291 mm × 154 mm
compatibilidade
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Afixar o sistema de purificação de água à parede agora é factível com o nosso suporte de fixação à parede. Este acessório de purificação de água fácil de instalar para sistemas Milli-Q® garante a economia de espaço precioso na bancada do laboratório.
O suporte de fixação à parede suporta os sistemas de purificação de água Milli-Q® Advantage/Integral/Reference/Direct, Simplicity®, Synergy® e Elix® Reference.
Características e benefícios
Poupe espaço de bancada no laboratório
Informações legais
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany