Documentos Principais
TZHASV205
Millipore
Dispositivo Steritest® NEO
For liquids in small vials., Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
Sinônimo(s):
Dispositivo Blue Base Steritest® NEO para testes de esterilidade, Dispositivo de teste de esterilidade, dispositivo de filtração por membrana, recipiente de filtração por membrana, filtração por membrana fechada
About This Item
Código UNSPSC:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Nível de qualidade
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
fabricante/nome comercial
Steritest®
embalagem
pkg of 10 blisters in 2 bags of 5 blisters per box, Double packed
Parâmetros
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
C tubulação
850 mm
cor
blue Canister Base
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
sample type pharmaceutical(s)
liquid
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
For liquids in small vials.
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: 2 recipientes
O Steritest® NEO é um dispositivo de filtração de membrana para testes de esterilidade de produtos farmacêuticos filtráveis. O dispositivo simplifica todos os aspectos dos testes, desde o manuseio até a rastreabilidade. O sistema fechado minimiza falso-positivos e oferece os mais altos níveis de qualidade &e confiabilidade, garantindo que os produtos farmacêuticos nunca sejam expostos ao ambiente durante o processo de teste. Este sistema de teste oferece um processo de teste otimizado e totalmente compatível com regulamentos quando usado com a bomba Steritest® Symbio, acessórios específicos e meios de cultura e líquidos de lavagem de alta qualidade. O dispositivo é esterilizado com radiação gama e duplamente embalado para transferência rápida para ambientes de teste estéreis, simplificando os procedimentos de descontaminação e economizando tempo. O dispositivo Steritest NEO® com embalagem dupla contém um adaptador de agulha dupla de pequeno diâmetro para pequenos frascos com septo. O recipiente de base azul indica uma membrana de ésteres mistos de celulose. Esta membrana fornece uma taxa de filtração otimizada para produtos padrão.
Aplicação
O dispositivo Steritest® NEO para líquidos em frascos pequenos é usado para testes de esterilidade de medicamentos parenterais de pequeno volume e drogas sintéticas sem atividade antimicrobiana.
Características e benefícios
  • Um centro para teste de esterilidade com nossos dispositivos, bombas, meios, fluidos e serviços
  • Os dispositivos Steritest® são fabricados em nosso Centro de Excelência em Molsheim, França, com padrões de controle de alta qualidade mantendo o certificado de qualidade para cada lote.
  • Novo design de agulha
O design dessa nova agulha foi otimizado com comprimento curto de agulha, garras e nervuras para proporcionar destreza e segurança ao operador na perfuração do recipiente pequeno
  • Fluxo de trabalho mais inteligente
O novo dispositivo de cartucho Steritest® NEO se beneficia de todas as melhorias como pinças coloridas, graduações para medição precisa do volume, identificação otimizada e a rastreabilidade com o novo rótulo removível
  • Configuração completamente fechada
Os produtos farmacêuticos nunca são expostos ao meio ambiente durante o processo de teste com dispositivos Steritest® NEO. A filtração, o enxágue, a adição de meio e a incubação ocorrem dentro de um sistema fechado.
  • Desempenho consistente
Testes de integridade de 100%, testes físicos e microbiológicos rigorosos realizados em cada etapa da montagem do dispositivo Steritest® NEO antes da liberação da fabricação
  • Nova ferramenta de desconexão da tubulação
As braçadeiras de corte Velax® são montadas em todos os dispositivos Steritest® NEO e permitem o corte seguro e fácil dos tubos.
Embalagem
Embalagem de 10 blísteres duplos em 2 sacos de 5 blísteres por caixa
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VELAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2