Documentos Principais
TX0750
Supelco
Tolueno
histology grade, practical
Sinônimo(s):
Methylbenzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
635760
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-625-9
densidade de vapor
3.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
997 °F
Lim. expl.
7 %
cor
APHA: ≤40
índice de refração
n/D 1.496 (lit.)
p.e.
110-111 °C (lit.)
pf
-93 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 4 °C
solubilidade
0.52 g/L
densidade
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4.4 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tolueno analytical standard
Supelco
89680
Tolueno
Tolueno HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650579
Tolueno
Tolueno for gas chromatography MS Suprasolv®
Supelco
1.00849
Tolueno
Tolueno suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34866
Tolueno
Ciclo-hexano anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
227048
Ciclo-hexano