Documentos Principais
TR-1013
Millipore
Kit de transfecção de mRNA de RiboJuice
Sinônimo(s):
RiboJuice
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
Categorias relacionadas
Aplicação
O reagente de transfecção de mRNA de RiboJuice é formulado especificamente para o fornecimento de espécies maiores de RNA em células de mamíferos com alta eficiência e baixa toxicidade. Este reagente de transfecção de RNA aumenta a eficiência da reprogramação IPS quando usado com a tecnologia de reprogramação Simplicon RNA
Características e benefícios
A transfecção é o processo de introdução deliberada de ácidos nucleicos nas células para superexpressar um gene específico. Historicamente, os plasmídeos de DNA têm sido o veículo de escolha para a transfecção; no entanto, a transfecção mediada por RNA ganhou popularidade recentemente em muitas aplicações, como biologia das células-tronco, desenvolvimento de vacina e edição do genoma. As vantagens dos métodos de transfecção de RNA incluem: rapidez de expressão, maior eficiência potencial de transfecção, capacidades de expressão de genes multiplex, capacidade de expressar em todos os tipos de células sem a necessidade de promotores específicos do tipo celular, risco mínimo de integração genômica e capacidade de analisar os efeitos da superexpressão gênica de maneira transitória. Recentemente, a transfecção de RNA tem ganhado interesse crescente devido ao surgimento do sistema de edição de genes CRISPR/Cas, que depende da transfecção tanto de uma fita de RNA guia quanto da proteína CAS9.
O reagente de transfecção de mRNA RiboJuice é formulado especificamente para a entrega de espécies de RNA maiores em células de mamíferos. O kit consiste em 1) reagente de transfecção de mRNA RiboJuice: uma nova mistura de polímero/lipídio catiônico não lipossomal e 2) reagente de reforço de mRNA RiboJuice. Ambos os componentes são necessários para complexar com o RNA para a eficiente entrega de RNA no citoplasma das células. O mRNA RiboJuice tem mostrado aumentar com sucesso as eficiências de reprogramação quando utilizado em combinação com a tecnologia de reprogramação de RNA SIMPLICON® da EMD Millipore (Número de cat. SCR550).
Nota: A otimização das condições de reação é necessária para garantir transferências bem-sucedidas. Os seguintes parâmetros devem ser otimizados para cada tipo de célula visando maximizar a eficiência da transfecção de RNA: densidades celulares, cauda 3′ e tampão 5′ do RNA, níveis de pureza de RNA, quantidade de RNA, volume de reagentes RiboJuice, tempos de incubação para transfecção, meio de transfecção e condições de cultura celular.
Recursos e benefícios:
  • Maior eficiência de reprogramação do IPSC: Aumento de 5 vezes na geração de células IPS usando métodos de reprogramação de RNA.
  • Fornecimento de RNA de alta eficiência: Alcançar a administração de RNA em uma grande população de células para garantir o sucesso experimental.
  • Toxicidade celular baixa: Mantenha a densidade celular e reduza os vieses experimentais.
  • Compatibilidade sérica: Realize transferências na presença de soro, o que elimina a necessidade de uma mudança de meio e mantém a saúde celular.
  • Formato sem componentes de origem animal: Este produto não utiliza ingredientes derivados de animais no processo de fabricação.
Qualidade
  • A caracterização física dos componentes do reagente é realizada usando espectrometria de massa (MS) e NMR para identificação e determinação da pureza.
  • O produto é visualmente inspecionado para garantir que esteja livre de partículas.
  • Este produto não utiliza ingredientes derivados de animais no processo de fabricação.
  • Cada lote é testado quanto à eficiência da transfecção de RNA por um ensaio repórter de luciferase usando células CHO-K1. Os nanogramas totais de luciferase por poço (média de poços replicados) devem ser maiores que 20 ng por poço em pelo menos dois experimentos separados.
Outras notas
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, uso comercial não autorizado
Informações legais
SIMPLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2