Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
70967
Sigma-Aldrich
Reagente de transfecção GeneJuice®
Non-lipid based chemical transfection reagent optimized for maximum transfection efficiency, ease-of-use, and minimal cytotoxicity on a wide variety of mammalian cells.
Sinônimo(s):
Reagente de transfecção, Transfecção GeneJuice
About This Item
Código UNSPSC:
41106502
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
técnica(s)
transfection: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
“Eu uso o GeneJuice porque é fácil de usar, tem baixa toxicidade e uma ampla variedade de células-alvo"
Stuart Rulten. Pesquisador. Universidade de Sussex
“Desde que começamos a usar o GeneJuice já economizamos muito tempo e dinheiro!”
Dra. Andrea Kress, Instituto de Virologia Clínica e Molecular, Erlangen, Alemanha
“Descobri que o GeneJuice funciona para muitos tipos de células com um mínimo de otimização”
Caitriona Marie Lyons. Estudante de doutorado. University College Cork, Irlanda
A transfecção é o processo pelo qual ácidos nucleicos são introduzidos nas células de mamíferos. O reagente de transfecção GeneJuice é uma formulação proprietária otimizada para eficiência máxima de transfecção, facilidade de uso, e citotoxicidade mínima para células de mamíferos. Muitos reagentes de transfecção disponíveis são baseados em uma formulação de lipídios catiônicos, mas o reagente de transfecção GeneJuice consiste em uma proteína celular atóxica e uma pequena quantidade de uma poliamina nova. O reagente de transfecção GeneJuice possibilita uma transferência altamente eficiente de DNA em transfecções estáveis e transitórias de células eucarióticas, e é ideal para transfecções de alto rendimento no formato de placas multipoços. A composição exclusiva é compatível com meios que contêm soro e com meios livres de soro, o que significa que não é preciso trocar os meios durante os experimentos de transfecção. O GeneJuice é uma alternativa superior a uma grande variedade de outras técnicas, incluindo coprecipitação com fosfato de cálcio, eletroporação, microinjeção, entrega biobalística de partículas, lipofecção e formação de complexos com DEAE-dextrana. O tamanho de 1 ml fornece reagente suficiente para fazer até 500 transfecções em placas padrão de 35 mm.
Linhagens celulares transfectadas com reagente de transfecção GeneJuice®
Linhagens celulares:Células primárias:
10T1/2
293T
3T3 NIH
3T3 Swiss
3T3-L1
A204
A431
A549
alfa TC1-6
AR 42J
As4.1
AtT-20
B50
BC-1
BC-2
BC3
BCBL
BHK-21
C3H/10T1/2
C6
C2C12
Caco-2
Caki-1
Calpan-1
Calu-1
Calu-6
CCL-131
CFPAC-1
Chang Liver
CHO
CHO-7
CHO-IR
CHO-K1
COS-1
COS-7
CS-1
CV-1
Daudi
DDTI MF-2
DT40
ECV304
EL4
ES-E14TG2a
EVSCC17M
H9c2
HCT-116
HEK293
HeLa
HeLa B
HeLa T4
Hep 3B2.1-7
HepG2
Hepa 1-6
Ht-29
HTB-37
HTB-45
Huh-7
HUVEC
IC21
IEC-6
JEG-3
Jurkat
KB
L57-3-11
L-6
L-929
MA-10
McA-RH7777
MCF-7
MCF-10-2A
MDCK
Melanócito
MG-63
Neuro 2A
Neuroblastoma
NRK
NT2/D1
OV-1063
OVCAR3
P4
P19
PC12
PA317
PAM212
PS-1
R2C
RAW 264.7
RBL-2H3
RMP-41
SAOS-2
SC-1
Schneider line2
SK-N-MC
SK-N-SH
SKOV3
STO
SW-480
SW-837
T3M4
TM4
U937
UCD
Vero
Células de músculo liso aórtico
Astrócitos
Angioblastos
Condrócitos
Células de cromafina
Células epiteliais:
mamárias
da próstata
traqueais
fibroblastos
queratinócitos
Reagente de transfecção química não baseado em lipídios otimizado para máxima eficiência de transfecção, facilidade de uso e citotoxicidade mínima em uma ampla gama de células de mamíferos.
Características e benefícios
  • Transferência altamente eficiente de DNA para transfecções estáveis e transitórias
  • Compatibilidade com meios que contêm soro e meios livres de soro
  • Protocolo simples, sem necessidade de trocas de meios
  • Ideal para transfecções de alto rendimento no formato de placas multipoços
  • Ideal para produção de retrovírus para transdução de linfócitos T
  • Funciona com diversos tipos de células com um mínimo de otimização
  • Oferece maior eficiência de transfecção e menor citotoxicidade que os reagentes de outros fornecedores
  • O tamanho de 1 ml fornece reagente suficiente para fazer até 500 transfecções em placas padrão de 35 mm
Advertência
Toxicidade: Inflamável (J)
Nota de preparo
Para ver o protocolo, clique (aqui)
Outras notas
Devido à natureza dos materiais perigosos desta remessa, é possível que seu pedido incorra em taxas de remessa adicionais. Alguns tamanhos podem ser excluídos das tarifas de remessa adicionais para materiais perigosos. Entre em contato com o seu escritório local de vendas para mais informações sobre essas tarifas.
Informações legais
GeneJuice® é uma marca registrada da EMD Chemicals Inc.
GENEJUICE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
67.1 °F - Information taken from reference works and the literature.
Ponto de fulgor (°C)
19.5 °C - Information taken from reference works and the literature.
Visite a Biblioteca de Documentos
Sharon Eisenberg et al.
Molecular and cellular biology, 31(19), 3938-3952 (2011-08-03)
The trafficking, membrane localization, and lipid raft association of Ras proteins, which are crucial oncogenic mediators, dictate their isoform-specific biological responses. Accordingly, their spatiotemporal dynamics are tightly regulated. While extensively studied for H- and K-Ras, such information on N-Ras, an
Linda Brunotte et al.
The Journal of biological chemistry, 286(44), 38748-38756 (2011-09-16)
The nucleoprotein (NP) of Lassa virus (LASV) strain AV was expressed in a recombinant baculovirus system. The crystal structure of full-length NP was solved at a resolution of 2.45 Å. The overall fold corresponds to that of NP of LASV
Karel De Gendt et al.
Biology of reproduction, 85(5), 934-945 (2011-07-08)
Our previous analysis of Sertoli cell androgen receptor (AR) knockout (SCARKO) mice revealed that several cytoskeletal components are a potential target of androgen action. Here, we found that one of these components, the beta-tubulin isotype Tubb3, is differentially regulated in
Paraskevi Moutsatsou et al.
PloS one, 5(12), e15594-e15594 (2011-01-05)
Royal jelly (RJ) excreted by honeybees and used as a nutritional and medicinal agent has estrogen-like effects, yet the compounds mediating these effects remain unidentified. The possible effects of three RJ fatty acids (FAs) (10-hydroxy-2-decenoic-10H2DA, 3,10-dihydroxydecanoic-3,10DDA, sebacic acid-SA) on estrogen
Alenka Kuznik et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 186(8), 4794-4804 (2011-03-15)
Endosomal TLRs play an important role in innate immune response as well as in autoimmune processes. In the therapy of systemic lupus erythematosus, antimalarial drugs chloroquine, hydroxychloroquine, and quinacrine have been used for a long time. Their suppression of endosomal