TGFBMAG-64K-01BK
Kit de esferas magnéticas de TGFß1 MILLIPLEX® de analito único em embalagem que ocupa menos espaço (a granel)
for quantification of the TGF-β1 biomarker in the multiple species
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human, pig, canine, rat, nonhuman primates, mouse, feline
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Single Plex
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O sistema do fator de crescimento transformador beta (TGFβ), uma superfamília de citocinas, bem como de vias de sinalização, é altamente conservado em todo o reino animal. O TGFβ age no desenvolvimento de células imunes, angiogênese, cicatrização de feridas e desenvolvimento embrionário e ósseo, além de desempenhar um papel fundamental na resposta imune, cardiopatias e câncer. Em seu estado normal, o TGFβ é uma das poucas classes de proteínas capazes de inibir o crescimento celular interrompendo a mitose na fase G1, induzindo a diferenciação celular ou apoptose. Entretanto, durante a oncogênese, mutações na via de sinalização do TGFβ resultam em resistência das células tumorais aos efeitos do TGFβ de funcionamento normal, o que acarreta uma proliferação desregulada. Pesquisas iniciais indicam que a VE-caderina pode potencializar a via de sinalização do TGFβ mutado.
O kit de esferas magnéticas de um único analito de TGFβ1 MILLIPLEX® é um kit com um único analito que é usado para a quantificação de TGFβ em amostras de soro, plasma, lisados de tecidos/células e sobrenadantes de
cultura.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
O kit de esferas magnéticas de um único analito de TGFβ1 MILLIPLEX® é um kit com um único analito que é usado para a quantificação de TGFβ em amostras de soro, plasma, lisados de tecidos/células e sobrenadantes de
cultura.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
Além do TGFβ1 humano, o ensaio pode detectar TGFβ1 no soro das seguintes espécies; cavalo, coelho, camundongo, rato, miniporco, cão, hamster, porco da índia, macacos dos gêneros Rhesus e Cynomolgus. No entanto, não foi determinada a quantidade exata de reatividade cruzada.
Aplicação
- Analito: TGFβ1
- Espécies recomendadas: Além do TGFβ1 humano, o ensaio pode detectar TGFβ1 no soro das seguintes espécies; cavalo, coelho, camundongo, rato, miniporco, cão, hamster, porco da índia, macacos dos gêneros Rhesus e Cynomolgus. No entanto, não foi determinada a quantidade exata de reatividade cruzada.
- Tipo de amostra recomendado: soro, plasma, sobrenadantes e lisados de cultura de células/tecidos
- OBSERVAÇÃO: Este ensaio requer um tratamento de acidificação da amostra usando os reagentes e o protocolo fornecidos.
- Diluição recomendada das amostras: 25 μl por poço de uma diluição de 1:30 após tratamento de acidificação das amostras de soro e plasma; as amostras de cultura de células/tecidos podem precisar de diluição antes do tratamento de acidificação (vide os detalhes no protocolo).
- Tempo de corrida do ensaio: De um dia para o outro (16-18 horas) a 2-8 °C ou, alternativamente, 2 horas em temperatura ambiente (20-25 °C).
- Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
- Subcategoria de pesquisa: Doença cardiovascular, doença inflamatória crônica, doenças imunes, doença inflamatória, artrite reumatoide
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.