EZMADP
Mouse Adiponectin ELISA Kit
measures and quantifies Adiponectin levels in 20 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinônimo(s):
Interferon beta-2
About This Item
Produtos recomendados
product name
Mouse Adiponectin ELISA, This Mouse Adiponectin ELISA is used to measure & quantify Adiponectin levels in Metabolism & Endocrine research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 99-112%
linearity: 96-121%
sensitivity: 0.78 ng/mL
standard curve range: 0.78-50 ng/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
sample type cell culture supernatant
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... ADIPOQ(11450)
Descrição geral
Aplicação
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Ligação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials