Documentos Principais
TANKVNT01
Milli-Q
Filtro de respiro
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
Sinônimo(s):
Filtro de respiro para água pura
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Nível de qualidade
Características
Prevents contamination of the stored pure water
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
30 L/min air flow rate
Altura
17 cm (6.7 in.)
tamanho de poro
0.22 μm filter
compatibilidade
for use with SDS
for use with tanks
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Esse filtro de respiro avançado foi projetado para impedir a entrada de contaminantes do ar, como CO2, partículas, microrganismos e compostos orgânicos voláteis, nos sistemas SDS que armazenam água pura.
O filtro de respiro é capaz de manter os níveis de resistividade da água pura durante o armazenamento no reservatório SDS. Para uso com tanques de armazenamento maiores, inclusive SDS 200, 350 e 500.
Aplicação
O filtro de respiro fornece proteção avançada contra contaminantes do ar.
Características e benefícios
  • Filtro hidrofóbico de 0,22 μm remove partículas e bactérias.
  • Instalação fácil no suporte integrado à frente do reservatório SDS.