SPR08S001
Pacote de purificação SmartPak®
For use with RiOs™ 8 Water Purification System
Sinônimo(s):
Pacote de purificação SmartPak® RO 8
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Produtos recomendados
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
SmartPak®
compatibilidade
for use with RiOs™
Descrição geral
Este cartucho de reposição é usado para o pré-tratamento de água por meio da remoção eficiente de contaminantes da água de alimentação.
Aplicação
O cartucho simples de OR SmartPak® (com membrana de OR integrada) possibilita a troca fácil e rápida.
Informações legais
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany