Key Documents
SLHNBZ5
Millipore
Filtro de seringa de náilon Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic, glass fiber prefilter
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-HN, Filtro de seringa de náilon de 0,45 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon membrane
glass fiber prefilter
high-density polyethylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume 200 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Altura
21 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
tamanho de poro
0.45 μm
entrada
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: HN/PB
Filtros de seringa não estéreis Millex® compatíveis com automação:
- Projetados para proporcionar filtração eficiente para dissolução e outras aplicações de preparo de amostras automatizadas
- A armação em abóboda garante o fornecimento confiável dos filtros
- Disponíveis com diversos tipos de membrana e tamanhos de poro, inclusive unidades com pré-filtros para amostras carregadas de particulado.
- Disponíveis a granel ou em tubos de fornecimento para uso com sistemas de troca de filtros automatizados
- Conexão do tipo Luer-Lok otimizada para alinhamento e encaixe precisos
Disponíveis em 2 tamanhos de embalagem:
- SKU com final NZ (-------NZ): Embalagem com 200 que é pré-montada em 8 tubos de 25 cada.
- SKU com final NK (-------NK): 1000 por embalagem, fornecido a granel
Aplicações:
- Teste de dissolução de medicamentos
- Preparo de amostras automatizado
- Clarificação de soluções contendo altos teores de partículas
Embalagem
8 tubos, cada um contendo 25 unidades
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany