SLFH1000N
Millex® hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, male Luer-Lok® outlet, FDA registered
Sinônimo(s):
Millex-FH Filter Unit
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
PVC housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
FDA registered
hydrophobic
Parâmetros
>1.5 mL/min air flow rate at 1 psi
>75 mL/min flow rate at 10 psi (methanol)
45 °C max. temp. (113 °F)
75 psi max. pressure
técnica(s)
gas filtration: suitable
Diâmetro
25 mm
área de filtração
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
cor
clear housing
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Single-use only
- Non-sterile
- Non-toxic and non-pyrogenic
- Bidirectionally supported
- FDA registered