SEGPT0045
Steritop® E-GP Funnel-less Sterile Vacuum Filtration System
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 150 mL × 1000 mL, 45 mm thread, pack of 12 ea
Sinônimo(s):
STERITOP® E-GP Eco-friendly Filter Unit
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethersulfone membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; irradiated
linha de produto
Steritop®
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 12 ea
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
max. temp. at 45 °C
descrição
2.4 mL (hold-up volume)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Altura
70 mm
capacidade
150 mL × 1000 mL
Diâmetro
9.5 cm
diâmetro do filtro
73 mm
área de filtração
40 cm2
matriz
Express PLUS™
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
inlet thread(s)
45 mm thread
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
For more information, please visit ACT DATABASE
The Stericup® E and Steritop® E sterile filters are designed as a Greener Alternative for vacuum sterile filtration that significantly reduces plastic and packaging.
This Steritop® E is a 45 mm thread collar which uses a 0.22 μm pore size polyethersulfone (PES) membrane filter unit. The 45 mm thread directly connects to wider neck media bottles (such as Gibco® or glass bottles). Use a 45 mm threaded glass or plastic receiver bottle no larger than 2 liters.
Use only glass or plastic bottles designed for vacuum applications.
Aplicação
- Tissue culture media +/- additives
- Buffers
- Biological solutions