SCT246
BioTracker BioCyTASQ G-Quadruplex (G4) Cell Probe
Sinônimo(s):
G quadruplex probe, G4 ligand, G4 probe, G4 tetrad probe, Live Cell Imaging Probe
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
vial of 1 mg
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Millipore
modo de crescimento
N/A
técnica(s)
DNA sequencing: suitable
RNA extraction: suitable
nucleic acid detection: suitable
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
The BioTracker™ BioCyTASQ G-quadruplex G4 cell probe is optimized for detection (1) and/or the isolation of G4s (2,3). BioCyTASQ utilizes the template-assembled synthetic G-quartets (TASQ) (4) concept as a biomimetic ligand for G-quadruplexes, a design which results in high specificity for folded G4.
References1.ACS Chem Biol. 2021, 16: 905–914 2. Nature Protoc. 2022, 17: 870–889 3. STAR Protoc. 2024, 5: 103480 4. Acc. Chem. Res. 2023, 56: 350–362 5. iScience 2023, 26:106846
Características e benefícios
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3