SCC117
Histone H2B-GFP expressing HeLa Cell Line
Human
Sinônimo(s):
Histone H2B
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Histone H2B-GFP expressing HeLa Cell Line, The Histone H2B-GFP expressing HeLa cell line is a useful cell model for imaging and analysis of chromosome dynamics.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
técnica(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Chromatin Biology
Histones
Qualidade
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C and HIV-1 & 2 viruses.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells are genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2