SCC112
FLAG-SNAP-hTERT expressing HeLa Cell Line
Human
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
FLAG-SNAP-hTERT expressing HeLa Cell Line, FLAG-SNAP-hTERT expressing HeLa Cell Line is a useful tool for studying telomerase biology and enables purification and visualization of endogenous telomerase reverse transcriptase (TERT).
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Reference:
Xi L, Schmidt JC, Zaug AJ, Ascarrunz DR, and Cech TR (2016) A novel two-step genome editing strategy with CRISPR-Cas9 provides new insights into telomerase action and TERT gene expression. Genome Biology 16: 231-248.
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Cell Culture
Qualidade
• Cells are tested negative for HPV-16, Hepatitis A, B, C, and HIV-1 & 2 viruses by PCR.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Cells are positive for HPV-18 by PCR.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1