Documentos Principais
RCHFA4VP1
Millipore
Protocolo de validação RCS® High Flow Touch
A4 Format, Microbial Air Sampler Validation Guide
Sinônimo(s):
Protocolo de validação do amostrador de ar, Protocolo de validação do amostrador de ar microbiano
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
eCl@ss:
25169090
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
RCS®
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
industrial qc
compatibilidade
for use with RCS® High Flow Touch Microbial Air Samplers.
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este protocolo de validação RCS® High Flow Touch é um guia pronto para uso projetado para qualificar os Amostradores de Ar Microbianos RCS® High Flow Touch antes de passar para os testes de rotina. Ele abrange a qualificação de instalação, qualificação operacional e qualificação de desempenho. O monitoramento do ar é uma etapa crítica de controle estabelecida pelos órgãos reguladores para garantir a qualidade do produto dentro das salas limpas.
O protocolo de validação no formato A4 garante a conformidade regulamentar dos amostradores de ar e garante um desempenho consistente.
Aplicação
O protocolo de validação RCS® High Flow Touch é usado para validar os Amostradores de Ar Microbianos RCS® High Flow Touch para garantir desempenho consistente e conformidade regulatória.
Informações legais
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany