Documentos Principais
ATBFEET01
Millipore
M Air T Isolator Tripod
suitable for air monitoring, M Air T
About This Item
Código UNSPSC:
41104011
eCl@ss:
25140604
NACRES:
NB.11
Materiais
stainless steel body
fabricante/nome comercial
M Air T
entrada
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
pharmaceutical
compatibilidade
for use with M Air T Compressed Gas and Air Test Kit
for use with M Air T Isolator
Condições de expedição
ambient
Informações legais
M AIR T is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany