QIA127
Rapid Cell Proliferation Kit
Sinônimo(s):
Proliferation assay kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 500 tests
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 96-well plate(s)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
entrada
sample type cultured cells (1,000-50,000 cells)
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
Componentes
Advertência
Especificações
Princípio
Nota de preparo
Outras notas
Liu, S.O., et al 1995. Nat. Med.1, 267.
Ishiyama, M., et al. 1993. Chem. Pharm. Bull.41, 1118.
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cell based assays for cell proliferation (BrdU, MTT, WST1), cell viability and cytotoxicity experiments for applications in cancer, neuroscience and stem cell research.