Documentos Principais
PI-12K
Sigma-Aldrich
Insulina porcina RIA
for protein analysis, for protein sequence analysis
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
grau
for protein analysis
Nível de qualidade
descrição
ED<sub>80</sub> = 7 ± 0.6 µU/ml ED<sub>50</sub> = 30 ± 1.2 µU/ml ED<sub>20</sub> = 126 ± 3.0 µU/ml
analytes available: Insulin
2-200 pg/mL (standard curve range)
reatividade de espécies
pig
técnica(s)
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão UniProt
método de detecção
radioactive
Descrição geral
FUNÇÃO: SwissProt: P01308 # A insulina diminui a concentração de glicose no sangue. Aumenta a permeabilidade celular a monossacarídeos, aminoácidos e ácidos graxos. Acelera a glicólise, o ciclo de fosfato pentose e a síntese de glicogênio no fígado.
TAMANHO: 110 aminoácidos; 11981 Da
SUBUNIDADE: Heterodímero de uma cadeia B e uma cadeia A ligada por duas ligações dissulfeto.
LOCALIZAÇÃO SUBCELULAR: Secretado.
DOENÇA:SwissProt: P01308 # Defeitos no INS são a causa de hiperproinsulinemia familiar [MIM:176730].
SIMILARIDADE: SwissProt: P01308 ## Pertence à família de insulina.
Especificidade
Insulina suína 100% Proinsulina suína 53% Insulina humana 100% Insulina bovina 90% Proinsulina bovina 50% Proinsulina humana intacta 38% Insulina de rato 19% Des 31, 32 HPI 47% Des 64, 65 HPI 72% Glucagon não detectável Polipeptídeo pancreático não detectável Somatos
Aplicação
Incubação durante a noite em equilíbrio a 4°C. Volume da amostra ≤ 100 μL de soro, plasma ou meio de cultura de tecidos.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract