Documentos Principais
PHCC4
Millipore
Sensores do contador de células Scepter
40 µm sensors designed to count particles between 3 µm & 17 µm
Sinônimo(s):
Automated Cell counter tips
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
fabricante/nome comercial
Scepter
Parâmetros
50,000 particles/mL particle concentration (1,500,000 particles/mL)
técnica(s)
cell counting: suitable
tamanho de partícula
3-18 μm
compatibilidade
for use with cells sized 4.0–12.0 μm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O contador de células automatizado portátil Scepter 2.0 fornece um método rápido e conveniente para contagem de células e partículas, além de ser compatível com os sensores de 40 e 60 uM. O sistema emprega o princípio de Coulter em um formato em miniatura, portátil, permitindo a contagem rápida de células. O que costumava levar 10 minutos, agora leva menos de 30 segundos. O usuário prepara uma diluição da cultura celular de interesse e usa o contador de células Scepter para aspirar uma amostra dessa diluição para dentro do sensor Scepter.
A tela do contador de células Scepter exibe:
Concentração de células
Tamanho de célula médio
Volume celular médio
Histograma da distribuição de tamanhos ou volumes
Este sistema destina-se somente ao uso em pesquisa e foi testado com tipos celulares representativos daqueles usados atualmente.
O sensor Scepter é projetado com uma zona de detecção celular microfabricada que permite a discriminação por tamanho e volume celular, com resolução de em nível abaixo de mícrons e picolitros.
Juntamente com canais e componentes eletrônicos de manipulação de líquidos com precisão, o sensor Scepter fornece estatísticas precisas e confiáveis de populações celulares
Aplicação
Categoria de pesquisa
Cultura celular
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
The Scepter handheld, automated cell counter provides a rapid, reliable alternative to traditional SCC analysis in dairy milk.
Using the 40 µm aperture sensor, the Scepter cell counter can accurately and precisely count a broad range of cell types, including small cells such as PBMC and red blood cells.
Scepter cell counter is well suited for precise counting for beads of numerous types commonly employed in a wide range of biological applications.
Ver tudo
Protocolos
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.