PCEP06H48
Millicell® 6 well hanging cell culture inserts
pore size 8.0 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinônimo(s):
permeable inserts, tissue culture inserts, boyden chamber, transparent membrane insert
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear PET membrane
clear membrane
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
0.06x106 pores/cm2 (pore density)
embalagem
pack of 48 ea (individually blister packaged)
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
max. temp. at 37 °C
técnica(s)
cell migration: suitable
Altura
15.5 mm
Diâmetro
24 mm
insert maximum volume
4 mL
volume de trabalho do inserto
2 mL
espessura da membrana
9-16 μm
tamanho
6 wells
área da superfície
4.5 cm2
cor
clear membrane
transparent membrane
tamanho de poro
8.0 μm pore size
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Aplicação
Chemotaxis
Migration / Invasion
Feeder Layers
Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
Phase Contrast Microscopy
Tumor Cell Metastasis and Invasion
Características e benefícios
Low pore density (0.06 million pores/cm2)
Compatible with most 6-well plates
Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
Easily access the basolateral side between the flanges