Documentos Principais
ARK2163A
SAFC
Álcool benzílico
API grade, Ph. Eur., JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Benzeno-metanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
878307
Número MDL:
Código UNSPSC:
51241802
Número E:
E1519
Número do índice EC:
202-859-9
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
GMP
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
817 °F
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
203-205 °C (lit.)
pf
−16-−13 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
chave InChI
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Searching for an API that’s right for you? Our high-quality APIs provide all the necessary regulatory information for your needs. We offer best-practice support throughout your entire registration process and boast an excellent track record facilitating our customers’ compliance with international standards – making us your preferred global partner for APIs.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Embalagem
ARK2163A-1l / 1 l / HDPE bottle
ARK2163A-5l / 5l / HDPE drum
ARK2163A-20l / 20l / HDPE drum
ARK2163A-25l / 25l / HDPE drum
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - DIN 51758
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)