PLRP06H48
Millicell® 6 well hanging cell culture inserts
pore size 1.0 μm, translucent PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinônimo(s):
permeable inserts, tissue culture inserts, boyden chamber, transparent membrane insert
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene housing
translucent PET membrane
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
22x106 pores/cm2
embalagem
pack of 48 ea (individually blister packaged)
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
max. temp. at 37 °C
técnica(s)
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
permeability assay: suitable
Altura
15.5 mm
Diâmetro
24 mm
insert maximum volume
4 mL
volume de trabalho do inserto
2 mL
espessura da membrana
9-16 μm
tamanho
6 wells
área da superfície
4.5 cm2
cor
translucent membrane
tamanho de poro
1.0 μm pore size
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Aplicação
Cell Proliferation
Cell Surface Receptors
Co-Culture Epithelial Cell Growth
Feeder Layers
Fluorescent Detection /Immunohistochemistry
In Vitro Fertilization
In Vitro Toxicology Microbial Attachment
Polarized Protein Secretions
Polarized Uptake
Transport/Permeability
Características e benefícios
High pore density (22 million pores/cm2)
Compatible with most 6-well plates
Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
Easily access the basolateral side between the flanges
Informações legais
produto relacionado
recomendado