Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
PTRP06H48
Millipore
Insertos de cultura de células suspensas de 6 poços Millicell®
pore size 1.0 μm, clear PET membrane, diam. 24 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinônimo(s):
Inserto suspenso para cultura celular em polietileno tereftalato
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.13
Materiais
clear PET membrane
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
2x106 pores/cm2
embalagem
pack of 48 ea
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
37 °C max. temp.
técnica(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
immunocytochemistry: suitable
Altura
15.5 mm
Diâmetro
24 mm
insert maximum volume
4 mL
volume de trabalho do inserto
2 mL
tamanho
6 wells
área da superfície
4.5 cm2
cor
clear membrane
transparent membrane
tamanho de poro
1.0 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Os insertos para cultura celular suspensos Millicell® com membrana de politereftalato de etileno (PET) são ideais para o crescimento e a diferenciação de vários tipos de células. Esse inserto embalado individualmente de forma estéril tem uma membrana transparente com 1,0 μm de poro e se encaixa na maioria das placas para cultura de tecidos de plástico de 6 poços.
Em placas para cultura de tecidos de plástico, as células podem acessar o meio apenas pelo lado apical, mas nos insertos para cultura de tecidos Millicell®, as células podem acessar o meio pelos lados apical e basolateral. Como resultado, o crescimento, a estrutura e a função das células imitam mais de perto o que ocorre in vivo.
O design flangeado do’inserto o suspende dentro do poço da placa de cultura e possibilita o acesso a ambos os lados da monocamada celular. Os espaços entre três braços salientes facilitam a pipetagem entre a parte externa do inserto e o poço da placa de cultura.
Substituição do MCRP06H48
Aplicação
  • Proliferação celular
  • Receptores de superfície celular
  • Cocultura
  • Crescimento de células epiteliais
  • Camadas alimentares
  • Detecção fluorescente/imunohistoquímica
  • Fertilização in vitro
  • Toxicologia in vitro
  • Adesão microbiana
  • Microscopia de contraste de fase
  • Secreções de proteínas polarizadas
  • Captação polarizada
  • Transporte/Permeabilidade
Embalagem
Embalado individualmente com blíster
Especificações
Densidade do poro da membrana = 2 x 106 poros/cm2
Outras notas
Vide o volume de meio recomendado no guia do usuário.
Informações legais
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany